Få mere at vide
Danthron (1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion), LoGiCal
Artikelnummer. 30463055
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463055 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463055 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0137.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantron
CAS 117-10-2
Analyt- eller komponentnavne Dantron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC navn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 240,0423 g/mol