Få mere at vide
Dansylhydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansylhydrazine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 265.0885 |