Få mere at vide
Dansylcadaverine, TRC
Artikelnummer. 30364307
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364307 25 mg
30354423 100 mg
30353335 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD18190525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10121-91-2
Molekylær formel C17H25N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 335.46
Synonym N-(5-Aminopentyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide, Dansylcadaverine, Monodansylcadaverine
IUPAC navn N-(5-aminopentyl)-5-(dimethylamino)naphthalen-1-sulfonamid
SMIL CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dansylcadaverine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Formel vægt 335.1667