Få mere at vide
Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4S3/c1-17(2)14-8-4-7-13-12(14)6-5-9-15(13)24(20,21)16-10-11-23(18,19)22-3/h4-9,16H,10-11H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 388.0585 |