missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC

Produktkod. 30353049
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30353049 10 mg
30368782 5 mg
30359417 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30353049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD17350010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 355115-41-2
Molekylær formel C15 H20 N2 O4 S3
Molekylvægt (g/mol) 388.53
IUPAC navn 5-(dimethylamino)-N-(2-methylsulfanylsulfonylethyl)naphthalene-1-sulfonamide
SMIL CSS(=O)(=O)CCNS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)N(C)C

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O4S3/c1-17(2)14-8-4-7-13-12(14)6-5-9-15(13)24(20,21)16-10-11-23(18,19)22-3/h4-9,16H,10-11H2,1-3H3
Formel vægt 388.0585
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.