Få mere at vide
MedChemExpress Dansylamide
Artikelnummer. 16485666
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16485666 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16485666 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY118562
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Dansyl amide is a fluorescent dye that is used in biochemistry and chemistry to label substances with the fluorescent dansyl group.
Tekniske data
Mængde 100 mg
Opbevaringskrav -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Opløselighed DMSO : 150 mg/mL (599.23 mM; Need ultrasonic)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 1431-39-6
Molekylvægt (g/mol) 250.32 g/mol
Mål Factor Xa ∣ Thrombin