missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dansyl-morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansyl-morpholine |
| CAS | 78323-98-5 |
| Molekylær formel | C16H20N2O3S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | DNS-morpholine, N,N-Dimethyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-1-naphthalenamine, 4-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O3S/c1-17(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)22(19,20)18-9-11-21-12-10-18/h3-8H,9-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-5-morpholin-4-ylsulfonylnaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.41 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?