Få mere at vide
Dansyl-L-asparagine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansyl-L-asparagine |
| CAS | 1100-23-8 |
| Molekylær formel | C16H19N3O5S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl-L-asparagine, Dansyl-L-asparagine, Dansylasparagine, N2-Dansyl-L-asparagine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-19(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)25(23,24)18-12(16(21)22)9-15(17)20/h3-8,12,18H,9H2,1-2H3,(H2,17,20)(H,21,22) |
| SMIL | O=C(N)C[C@@H](C(O)=O)NS(C1=CC=CC2=C(C=CC=C21)N(C)C)(=O)=O |
| IUPAC navn | 4-amino-2-[[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonylamino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.4 |
| Formel vægt | 365.1045 |