Få mere at vide
Dansylchlorid, TRC
Artikelnummer. 17951955
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951955 5 g
17904545 250 mg
17913005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1775005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-65-2
Molekylær formel C12 H12 Cl N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 269.75
Synonym 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(dimethylamino)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl chloride, 5-(N,N-Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride, 8-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, Dansyl chloride, DNS chloride, DNS-Cl, NSC 83616
IUPAC navn 5-(dimethylamino)naftalen-1-sulfonylchlorid
SMIL CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dansyl Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Formel vægt 269.0277
Procent renhed >95%