Få mere at vide
Dansyl Chloride-d6, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dansyl Chloride-d6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 275.0654 |