Få mere at vide
Dansyl Chloride (Crystalline (Yellow)), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10541255
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10541255 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10541255 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP4271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dansyl Chloride is a fluorochrome useful in the detection of N-terminal amino acids in proteins and peptides. It is also used in the preparation of fluorescent derivatives of amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dansyl Chloride
Smeltepunkt 71°C
CAS 605-65-2
Analyseprocentområde ≥99 %
Molekylær formel C12H12ClNO2S
MDL nummer MFCD00003985
FN nummer 1759
Merck Index 15, 2813
Synonym 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl Chloride
Identifikation Pass Test
InChI nøgle XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 269.74
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Formel vægt 269.75
Procent renhed ≥99%
Emballage Amber Glass
Farve Yellow
Mængde 1 g
Fysisk form Powder