Få mere at vide
Dansylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 10540571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10540571 1 g Glasflaske 1g
10070880 5 g Glasflaske 5g
10348743 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10540571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.23 DKK
    499.65 DKK / 1g
    Spare 55.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269,74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-65-2
Molekylær formel C12H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.74
MDL nummer MFCD00003985
InChI nøgle XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC navn 5-(dimethylamino)naphthalen-1-sulfonylchlorid
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dansyl chloride
Smeltepunkt 71,0 °C til 74,0 °C
Navn note 98%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98%
Farve Beige/brun eller grå til hvid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, pyridin, benzen og dioxan
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver, nåle eller krystaller
Formel vægt 269.75
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dansyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.