Få mere at vide
Dansyl chloride, 96%
Artikelnummer. p-7021480
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11424924
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13828.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dansylchlorid er et fluorogent reagens, der bruges til påvisning af protein, N-terminal aminosyre og peptid ved omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det bruges også til at bestemme graden af mærkning i chymotrypsin og ovalbumin. Det fungerer som en forløber for syntesen af andre derivater som dansylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dansylchlorid er et fluorogent reagens, der bruges til påvisning af protein, N-terminal aminosyre og peptid ved omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det bruges også til at bestemme graden af mærkning i chymotrypsin og ovalbumin. Det fungerer som en forløber for syntesen af andre derivater som dansylamid.
Opløselighed
Opløselig i dimethylfluorid, acetone, chloroform, pyridin, benzen og dioxan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-65-2
Molekylær formel C12H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.74
MDL nummer MFCD00003985
InChI nøgle XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC navn 5-(dimethylamino)naphthalen-1-sulfonylchlorid
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dansyl chloride
Smeltepunkt 69°C to 75°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2217205
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,2814
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Formel vægt 269.75
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dansyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylchloride