Få mere at vide
Dansylchlorid, 96%
Beskrivelse
Dansylchlorid er et fluorogent reagens, der bruges til påvisning af protein, N-terminal aminosyre og peptid ved omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det bruges også til at bestemme graden af mærkning i chymotrypsin og ovalbumin. Det fungerer som en forløber for syntesen af andre derivater som dansylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dansylchlorid er et fluorogent reagens, der bruges til påvisning af protein, N-terminal aminosyre og peptid ved omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det bruges også til at bestemme graden af mærkning i chymotrypsin og ovalbumin. Det fungerer som en forløber for syntesen af andre derivater som dansylamid.
Opløselighed
Opløselig i dimethylfluorid, acetone, chloroform, pyridin, benzen og dioxan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Ukompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansyl chloride |
| Smeltepunkt | 69 °C til 75 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2217205 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,2814 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylfluorid, acetone, chloroform, pyridin, benzen og dioxan. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 269.75 |
| Vis mere |