Få mere at vide
Dansylchlorid, 96%
Artikelnummer. 11424924
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424924 1 g 1g
11434924 5 g 5g
11444924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424924 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13828.03
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269,74 g/mol
Dansylchlorid er et fluorogent reagens, der bruges til påvisning af protein, N-terminal aminosyre og peptid ved omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det bruges også til at bestemme graden af mærkning i chymotrypsin og ovalbumin. Det fungerer som en forløber for syntesen af andre derivater som dansylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dansylchlorid er et fluorogent reagens, der bruges til påvisning af protein, N-terminal aminosyre og peptid ved omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det bruges også til at bestemme graden af mærkning i chymotrypsin og ovalbumin. Det fungerer som en forløber for syntesen af andre derivater som dansylamid.
Opløselighed
Opløselig i dimethylfluorid, acetone, chloroform, pyridin, benzen og dioxan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-65-2
Molekylær formel C12H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.74
MDL nummer MFCD00003985
InChI nøgle XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC navn 5-(dimethylamino)naphthalen-1-sulfonylchlorid
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dansyl chloride
Smeltepunkt 69 °C til 75 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2217205
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,2814
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylfluorid, acetone, chloroform, pyridin, benzen og dioxan. Uopløselig i vand.
Formel vægt 269.75
Procent renhed 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dansyl chloride
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylchloride
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.