missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dansylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansyl Acid |
| CAS | 4272-77-9 |
| Molekylær formel | C12 H13 N O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16) |
| SMIL | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 5-(dimethylamino)naftalen-1-sulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.3 |
| Formel vægt | 251.0616 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?