missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dansyl Acid-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dansyl Acid-d6 |
| CAS | 1329836-02-3 |
| Molekylær formel | C12H7D6NO3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid-d6, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 5-[bis(trideuteriomethyl)amino]naphthalene-1-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.34 |
| Formel vægt | 257.0993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?