Få mere at vide
Danshensu sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451486 200 mg
16428986 100 mg
16428868 10 mg
16414757 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16451486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0106
MedChemExpress Danshensu (sodium salt) is odium salt of danshensu from the widely used Chinese herb Danshen.
Danshensu (sodium salt) is odium salt of danshensu from the widely used Chinese herb Danshen.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Danshensu sodium salt
CAS 67920-52-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H9NaO5
Mængde 200 mg
Synonym Sodium Danshensu (±)-DanShenSu sodium sal
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (454.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (454.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(O)C=CC(CC(C(O[Na])=O)O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 220.15
Formel vægt 220.15
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.