Få mere at vide
Danshensu, MedChemExpress
Beskrivelse
Danshensu, an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, shows wide cardiovascular benefit by activating Nrf2 signaling pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danshensu |
| CAS | 76822-21-4 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H10O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dan shen suan A Salvianic acid A |
| Opløselighedsinformation | H2O : 5 mg/mL (25.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C(O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Vis mere |