Få mere at vide
Danofloxacin Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danofloxacin mesylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FN3O3.CH4O3S/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10;1-5(2,3)4/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26);1H3,(H,2,3,4)/t11-,12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 453.137 |