Få mere at vide
Danofloxacin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470958
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470958 5 mg
16468508 10 mg
16464377 50 mg
16448346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16470958 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0501
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.
Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Danofloxacin mesylate
Fysisk form Solid
CAS 119478-55-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24FN3O6S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP 76136-27
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (220.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4[C@](C5)([H])CN(C)[C@]5([H])C4)=C3)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 453.48
Formel vægt 453.48
Procent renhed 99.81%