Få mere at vide
Danofloxacin Mesilate, Mikromol™
Artikelnummer. 17932466
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932466 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3710.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Danofloxacin Mesilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Danofloxacin mesylate
CAS 119478-55-6
Analyt- eller komponentnavne Danofloxacin mesylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 F N3 O3 . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, methanesulfonate (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-, (1S)-, monomethanesulfonate, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, monomethanesulfonate (9CI), 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., CP 76136-27, Danofloxacin mesylate
InChI formel InChI=1S/C19H20FN3O3.CH4O3S/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10;1-5(2,3)4/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26);1H3,(H,2,3,4)/t11-,12-;/m0./s1
SMIL CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)C5CC5.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 453.48
Mængde 250 mg
Formel vægt 453.137 g/mol