Få mere at vide
Danofloxacin-d3 Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danofloxacin-d3 Mesylate |
| CAS | 1217860-94-0 |
| Molekylær formel | C19H17D3FN3O3 • (CH4O3S) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-(methyl-d3)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Mesylate, Danofloxacin-d3 Methanesulfonate, CP-76136-27-d3, Advocin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FN3O3.CH4O3S/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10;1-5(2,3)4/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26);1H3,(H,2,3,4)/t11-,12-;/m0./s1/i1D3; |
| SMIL | FC1=CC2=C(C=C1N3[C@@H]4CN(C([2H])([2H])[2H])[C@@H](C4)C3)N(C5CC5)C=C(C(O)=O)C2=O.CS(O)(=O)=O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-[(1S,4S)-5-(trideuteriomethyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]quinoline-3-carboxylic acid;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.409611 |