Få mere at vide
Danofloxacin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danofloxacin |
| CAS | 112398-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Danofloxacin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 F N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-, (1S)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., Advocin, Advocip, Danofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FN3O3/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)C5CC5 |
| Vis mere |