missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Danegaptide Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Danegaptide Hydrochloride |
| CAS | 943133-81-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H18ClN3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GAP-134 Hydrochloride ZP 1609 Hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (167.81 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (152.55 mM) |
| SMIL | O=C(N[C@H]1CN(C(CN)=O)[C@H](C(O)=O)C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.76 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?