missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DAMPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DAMPA |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21) |
| Formel vægt | 325.1287 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?