Få mere at vide
DAMPA Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DAMPA Ethyl Ester |
| CAS | 43111-51-9 |
| Molekylær formel | C17H19N7O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl p-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoate, NSC 694477 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N7O2/c1-3-26-16(25)10-4-6-12(7-5-10)24(2)9-11-8-20-15-13(21-11)14(18)22-17(19)23-15/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H4,18,19,20,22,23) |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.38 |
| Formel vægt | 353.16 |