Få mere at vide
DAMPA-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DAMPA-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)/i1D3 |
| Formel vægt | 328.1476 |
| Procent renhed | >95% |