missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Daminozide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498457
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498457 5 g 5g
16451369 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498457 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13643

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Daminozide, a plant growth regulator, is a selective inhibitor of the human KDM2/7 histone demethylases, with IC50s of 0.55, 1.5 and 2.1 μM for PHF8, KDM2A, and KIAA1718, respectively. Daminozide has >100-fold selectivity for KDM2/7 subfamily versus other demethylase subfamily members tested.

Daminozide, a plant growth regulator, is a selective inhibitor of the human KDM2/7 histone demethylases, with IC50s of 0.55, 1.5 and 2.1 μM for PHF8, KDM2A, and KIAA1718, respectively. Daminozide has >100-fold selectivity for KDM2/7 subfamily versus other demethylase subfamily members tested.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Daminozide
Fysisk form Solid
CAS 1596-84-5
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 106.67 mg/mL (665.98 mM; Need warming) ∣H2O : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NN(C)C)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.17
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.