Få mere at vide
MedChemExpress DAMGO
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.1% |
| CAS | 78123-71-4 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.59 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 33.33 mg/mL (64.90 mM∣Need ultrasonic) |