Få mere at vide
Dalfampridine, TRC
Artikelnummer. 30360574
Skift visning
Mængde:
1 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360574 250 g
30350196 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD113500250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-24-5
Molekylær formel C5 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, Pymadin, VMI 10-3, p-Aminopyridine, γ-Aminopyridine
IUPAC navn pyridin-4-amine
SMIL Nc1ccncc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Formel vægt 94.0531