Få mere at vide
Dalfampridine, Mikromol™
Artikelnummer. 18083750
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18083750 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083750 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3462.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dalfampridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine
CAS 504-24-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminopyridine
Forsendelsestilstand Cold 2°C to 8°C
Molekylær formel C5 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Pyridinamine, Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, VMI 10-3, p-Aminopyridine, gamma-Aminopyridine
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
SMIL Nc1ccncc1
IUPAC navn pyridin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 94.0531 g/mol