Få mere at vide
Dalfampridine, Mikromol™
Beskrivelse
Dalfampridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminopyridine |
| CAS | 504-24-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Aminopyridine |
| Forsendelsestilstand | Cold 2°C to 8°C |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridinamine, Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, VMI 10-3, p-Aminopyridine, gamma-Aminopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| SMIL | Nc1ccncc1 |
| IUPAC navn | pyridin-4-amine |
| Vis mere |