Få mere at vide
Dalcetrapib, MedChemExpress
Description
Dalcetrapib (JTT-705
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dalcetrapib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 211513-37-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H35NO2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | JTT-705 RO4607381 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.34 mM) |
| Show More |