Få mere at vide
Memmert™ DAkkS Fabrikskalibrering for IN75
Artikelnummer. 17597995 Shop alle Memmert produkter
Artikelnummer. 17597995 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IN75E39696
DAkkS fabrikskalibrering for en frit valgbar temperatur for Memmert Inkubatorer.
  • For én frit valgbar temperaturværdi ifølge metode C (DKD-R 5-7)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IN75 Inkubator
Produkttype DAkkS Fabrikskalibrering