Learn More
Daimuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Daimuron (Dymron) |
| CAS | 42609-52-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Daimuron (Dymron) |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C17 H20 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O/c1-13-9-11-15(12-10-13)18-16(20)19-17(2,3)14-7-5-4-6-8-14/h4-12H,1-3H3,(H2,18,19,20) |
| SMIL | Cc1ccc(NC(=O)NC(C)(C)c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-methylphenyl)-3-(2-phenylpropan-2-yl)urea |
| Show More |