Få mere at vide
Daidzin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15559513 1 g 1g
15569513 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460420010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-66-9 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-66-9
Molekylær formel C21H20O9
Molekylvægt (g/mol) 416.38
MDL nummer MFCD00017466
InChI nøgle KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Synonym daidzin, daidzoside, daidzein 7-o-glucoside, daidzein 7-glucoside, daidzein-7-glucoside, daidzein 7-o-beta-d-glucoside, unii-4r2x91a5m5, daidzein-7-o-glucoside, 7-beta-d-glucopyranosyloxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-o-b-d-glucopyranoside
PubChem CID 107971
ChEBI CHEBI:42202
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-on
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C3C(=O)C(=COC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Daidzin
Tab ved tørring 2.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 416.38
Procent renhed 98%