Få mere at vide
Daidzein, TRC
Artikelnummer. 30368219
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30368219 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30368219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD10350025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Daidzein
CAS 486-66-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H10 O4
Mængde 25 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E
InChI formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
SMIL Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.0579
Procent renhed >95