Få mere at vide
Daidzein Diglucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daidzein Diglucuronide |
| CAS | 335591-27-0 |
| Molekylær formel | C27H26O16 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26O16/c28-15-12-6-5-11(41-27-21(34)17(30)19(32)23(43-27)25(37)38)7-14(12)39-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)40-26-20(33)16(29)18(31)22(42-26)24(35)36/h1-8,16-23,26-27,29-34H,(H,35,36)(H,37,38)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(7-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-carboxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)phenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 606.49 |
| Formel vægt | 606.12 |