Få mere at vide
Daidzein-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daidzein-d6 |
| CAS | 291759-05-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 2H6 H4 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one-6,8-d2, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-4H-1-benzopyran-4-one-6,8-d2, Daidzein-2',3',5',6,6',8-d6, Daidzein-d6, Daidzein-2',3',5',6,6',8-D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H/i1D,2D,3D,4D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1cc2C(=O)C(=COc2c([2H])c1O)c3c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c3[2H] |
| IUPAC navn | 6,8-dideuterio-7-hydroxy-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.27 |
| Vis mere |