Få mere at vide
Daidzein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
Artikelnummer. 10209613
Brand: Thermo Scientific Acros 328231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-66-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.24
MDL nummer MFCD00016954
InChI nøgle ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Daidzein
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 18,II,1
Merck Index 15, 2798
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formel vægt 254.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Daidzein
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis