Få mere at vide
Daidzein, 98,7 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11459981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
20 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11459981 100 mg
11449981 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215881280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 486-66-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
InChI nøgle ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Daidzein
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.987
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.23
Fysisk form Pulver