Få mere at vide
Daidzein 7-beta-D-glucuronid 4'-sulfat dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30006261
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30006261 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30006261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1035251MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Daidzein 7-beta-D-Glucuronide 4'-sulfate disodium salt
CAS 1041134-19-3
Molekylær formel C21 H16 Na2 O13 S
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O13S.2Na/c22-15-12-6-5-11(32-21-18(25)16(23)17(24)19(33-21)20(26)27)7-14(12)31-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)34-35(28,29)30;;/h1-8,16-19,21,23-25H,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18+,19-,21+;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-oxo-3-(4-sulfonatooxyphenyl)chromen-7-yl]oxyoxan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 554.39