Få mere at vide
Daidzein 4’-beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daidzein 4'-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 264236-77-3 |
| Molekylær formel | C21H18O10 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(7-Hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O10/c22-10-3-6-12-14(7-10)29-8-13(15(12)23)9-1-4-11(5-2-9)30-21-18(26)16(24)17(25)19(31-21)20(27)28/h1-8,16-19,21-22,24-26H,(H,27,28)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-(7-hydroxy-4-oxochromen-3-yl)phenoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.36 |