Få mere at vide
Daidzein-3',5',8-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Daidzein-3',5',8-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H/i3D,4D,7D |
| Formel vægt | 257.0767 |