Få mere at vide
MedChemExpress Daidzein
Artikelnummer. 16402346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16402346 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16402346 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0019
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Produkttype Natural Products
Renhed eller kvalitetsklasse 98.0%
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Molekylvægt (g/mol) 254.24 g/mol