Få mere at vide
Melford Daidzein
Mængde:
25 mg
100 mg
Beskrivning
Inaktiv analog af Genistein.
Inaktiv analog af Genistein. Hæmmer kaseinkinase II-aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 486-66-8 |
| Molekylær formel | C15H10O4 |
| Mængde | 25 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering