Få mere at vide
Melford Daidzein
Artikelnummer. 30018227
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018227 100 mg
30018226 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018227 Leverandør Melford Leverandørnr. D200100.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Inaktiv analog af Genistein.
Inaktiv analog af Genistein. Hæmmer kaseinkinase II-aktivitet.
Tekniske data
CAS 486-66-8
Molekylær formel C15H10O4