Få mere at vide
Dacuronium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(3alpha-acetoxy-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-ylene) bis(1-methylpiperidinium) dibromide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-30-20-24-12-13-25-26(33(24,3)22-29(30)35(5)18-10-7-11-19-35)14-15-32(2)27(25)21-28(31(32)37)34(4)16-8-6-9-17-34;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 688.2814 |