Få mere at vide
Dacomitinib, TRC
Artikelnummer. 30368291
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368291 50 mg
30357920 10 mg
30357242 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD10157550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1110813-31-4
Molekylær formel C24 H25 Cl F N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 469.94
IUPAC navn (E)-N-[4-(3-chlor-4-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]-4-piperidin-1-ylbut-2-enamid
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN4CCCCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dacomitinib
Mængde 50 mg
Synonym 2-Butenamide, N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-, (2E)-, (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide, Dacomitinib, PF 00299804, PF 299, PF 299804
InChI formel InChI=1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+
Formel vægt 469.1681