Få mere at vide
Molecular Probes™ DACM, N- (7-dimethylamino-4-methylcoumarin-3-yl))maleimid
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Det thiol-reaktive coumarin, DACM, kan bruges til at skabe blåfluorescerende biokonjugater. Sammenlignet med AMCA-konjugater har konjugater af den UV-lys-exciterbare 7-dialkylaminocoumarin-fluorofor lidt længere bølgelængde-emissionsspektre (∼ 470 nm). Det ureagerede reagens er ikke-fluorescerende og kan også bruges til at kvantificere frie thioler.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | Maleimid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Etiket eller farvestof | Methylcoumarin |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Emission | 470 |